Gradilla de dilución para Compact Dry
Proveedor: HYSERVE
1000888
1000889
710-0605EA
174
EUR
710-0605
710-2046
Gradilla de dilución para Compact Dry
Medios
Medios deshidratados para microbiología
Vasos estériles para diluir muestras 10 veces de forma sencilla. Cargados con 9 ml de solución de sodio cloruro tamponada.
- Los vasos se pueden separar en vasos individuales
- Fáciles de abrir
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Caducidad larga