Medios microbiológicos en ampollas
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
68107 4307 4352 68105 68106 68111 4302-N 4306-N
516-7967EA 127 EUR
516-7967 516-7964 516-9081 516-7965 516-7966 516-0423 516-9076 516-9077
Medios microbiológicos en ampollas
Medios Medios preparados
Amplia variedad de medios estériles en ampollas para análisis microbiológicos comunes en ampollas de vidrio o plástico transparente. Se suministran premedidos para la máxima eficacia y comodidad. En el caso del agua potable y las aguas residuales públicas, se usan los medios MF-Endo y M-FC (con y sin ácido rosólico para aumentar la especificidad del medio para coliformes fecales) para la detección de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli en muestras de agua. En el caso del sector de alimentos y bebidas, se usan los caldos de cultivo M-TGE, HPC, M-Verde YM y de suero de naranja durante el control de calidad de los productos finales (y los líquidos usados para la fabricación de estos productos) para la detección de organismos de putrefacción. Los caldos de tripticasa de soja, M-TGE y HPC se pueden usar para analizar productos finales y agua de elaboración para la determinación del total de bacterias en los sectores farmacéutico y de microelectrónica. Los caldos para Pseudomonas y estreptocócico KF son medios muy selectivos para organismos de estos géneros y se usan para controlar las muestras siempre que sea necesario evitar la contaminación por estos organismos.
  • Prácticas ampollas de 2 ml para acelerar el proceso de cultivo de microorganismos en filtros de membrana
  • Listas para usar (no es necesario diluir)
  • Período de validez de un año a una temperatura de 2 a 8 °C
  • Cumplimiento de los requisitos de los métodos estándar para la técnica de filtros de membrana con ampollas de 2 ml (los requisitos se pueden consultar en Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater [referencia sobre métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales], 1992 APHA, AWWA, WEF, 20th Edition)