Medio nutritivo, Biosart® 100
Proveedor: Sartorius
16400-02-CA-K 16400-02-EN-K 16400-02-SB-K 16400-02-TC-K 16400-02-KF-K 16400-02-RA-K 16400-02-CE-K 16400-02-OS-K 16400-02-MF-K 16400-02-WL-K 16400-02-MG-K 16400-02-TT-K 16400-02-TZ-K 16400-02-WN-K 16400-02-GS-K
516-7018EA 129 EUR
516-7018 516-7019 516-7020 516-7021 SART16400-02-KF-K SART16400-02-RA-K SART16400-02-CE-K SART16400-02-OS-K SART16400-02-MF-K 710-0855 SART16400-02-MG-K SART16400-02-TT-K 710-0854 710-0856 SART16400-02-GS-K
Medio nutritivo, Biosart® 100
Medios Medios preparados
Estas ampollas fáciles de usar están pre-esterilizadas y contienen un filtro de membrana y una almohadilla. Se han diseñado especialmente para realizar análisis microbiológicos en la industria farmacéutica, cosmética, alimentos y bebidas, agua y otros líquidos. Para usar con los monitores Biosart® 100. Cuando se conserva en las condiciones adecuadas (4 °C), el medio tiene una caducidad de 12 meses (excepto Endo). La fórmula asegura un crecimiento óptimo de las colonias en membranas y cumple con las normas internacionales, incluidas las normas de las farmacopeas, DIN e ISO; normas americanas para agua y alimentos, regulaciones sobre agua mineral y recomendaciones para las industria alimentaria y de bebidas.
  • Medio nutritivo pre-esterilizado con certificado de calidad para cada lote
  • Altas tasas de recuperación de forma regular
  • Listo para usar y fácil de manipular, evita el uso de ampollas de vidrio
  • Caducidad larga
Información de suministro: Medio nutritivo Biosart® 100 pre-esterilizado en ampollas de plástico de 2,5 ml. Cada envase contiene 50 ampollas de plástico y un certificado de calidad del lote.