Sistema anaeróbico de incubación para microbiología, Anaerocult®
Proveedor: Merck
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
1.32369.0001EA 235 EUR
1.32369.0001 1.32383.0001 1.13681.0001 1.32370.0001 1.32381.0001 1.32382.0001
Sistema anaeróbico de incubación para microbiología, Anaerocult®
Sistemas anaeróbicos
Anaerocult® es un sistema seguro y acreditado para el cultivo de microorganismos anaerobios y microaerófilos. El sistema Anaerocult® está compuesto por bolsas de reactivos de distintos tamaños, que se rellenan con una mezcla de reactivos que absorben oxígeno y generan dióxido de carbono. La reacción se activa añadiendo agua. La reacción se basa en la oxidación muy fina del hierro y no requiere catalizador. El sistema Anaerocult® permite distintos tipos de incubación.
  • Anaerocult® no require catalizador, y por lo tanto se evitan aumentos de temperatura que podrían dañar el crecimiento de los microorganismos
  • Para la incubación de microorganismos anaerobios o microaerófilos
  • Anaerocult se usa para crear un ambiente anaeróbico en jarra de anaerobiosis (con capacidad para 12 placas) o en bolsas para una o cuatro placas Petri
Anaerocult® A for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium in an anaerobic jar.
Anaerocult® C system
The Anaerocult® C system is used specifically for the incubation of microaerophiles and capnophiles. The special formulation of the reagent mixture is designed so that the cultivation jar reaches gas concentrations of 8-10% vol. CO2 and 5-6% vol. O2. At an incubation temperature of 42°C, the temperature in the jar does not increase further because, unlike systems using a catalyst, the amount of energy released is low, so the microorganisms are not harmed by the heat.
Anaerocult® C is used to generate oxygen-depleted and CO2-enriched atmosphere in a 2.5 L anaerobe jar for culturing Campylobacter species and other microorganisms with fastidious requirements (e.g. Neisseria sp., Capnocytophaga sp., Eikenella corrodensHaemophilus sp.).
Anaerocult® A mini
Gas generator system for the incubation of one to four petri dishes in an anaerobic atmosphere.
Anaerocult® C mini
For microbiology gas generator system for incubation of one to two Petri dishes in a oxygen-depleted and CO₂-enriched atmosphere.
Anaerocult® P for microbiology
Reagent for the generation of an anaerobic medium for one petri dish.
Información accesorios: Anaerotest® strips are designed as an indicator strip to indicate an anaerobic atmosphere. Anaerobic atmosphere favors growth of anaerobic bacteria and this strip can indicate the absence/presence of oxygen in the environment. The methylene blue dye in the absence of oxygen undergoes a chemical reduction reaction and turns colorless thereby indicating a total anaerobic atmosphere. The reaction zone on the test strip returns to normal (blue color) upon re-introduction of oxygen in the environment.