Solución descalcificadora, OSTEOMOLL® y OSTEOSOFT®
Proveedor: Merck
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
1.01728.1000EA 79.1 EUR
1.01728.1000 1.01736.1000 1.01728.9010 1.01736.2500
Solución descalcificadora, OSTEOMOLL® y OSTEOSOFT®
Tintes Reactivos de microscopía y tinción
Los tejidos duros, como huesos o dientes, y todas las muestras de tejidos calcificados, como punciones de médula ósea necesitan un tratamiento previo especial, antes del procesamiento rutinario por parte de un laboratorio histológico.
OSTEOMOLL® descalcifica de forma eficaz y, en función del tamaño y la densidad del tejido, y puede ser reutilizado por segunda vez, siempre que la solución siga siendo clara después del primer proceso de descalcificación.
OSTEOSOFT® se utiliza para la descalcificación ligera, basada en agentes complejantes, y está recomendado especialmente si va a estar seguida de procedimientos inmunohistológicos.