Speci®-Ceps son pinzas calentadas eléctricamente diseñadas para la preparación de portaobjetos de histología o histopatología.
- Uso continuo, sin ajuste, y sin afectar a la temperatura del medio o el tejido
- La eliminación de la tarea de mantener las pinzas a una temperatura utilizable permite al operador concentrarse en la orientación del tejido
- El resultado es un aumento significativo de la productividad
Para evitar que las puntas frías solidifiquen el medio de parafina líquida, es necesario retirar repetidamente las pinzas de la zona de trabajo y calentarlas con medios externos, como una llama o un centro de inclusión. Speci®-Ceps incluye calefactores seguros de baja tensión controlados a través del suministro de electricidad que mantienen las puntas a una temperatura adecuada para la manipulación de muestras en parafina histológica.
Longitud: 160 mm