VWR®, Películas ultratransparentes para qPCR
Proveedor: VWR Collection
391-1258EA 176 EUR
391-1258 391-1295
VWR®, Películas ultratransparentes para qPCR
Juntas Sellos de microplaca
Películas de poliéster transparente con adhesivo fuerte, no absorbente y sin fluorescencia de calidad médica para un rendimiento óptimo en aplicaciones de qPCR. Se suministran sin esterilizar.
  • Recomendado para temperaturas de −40 °C a +120 °C
  • Máxima claridad óptica
  • Certificado como exento de DNasa, RNasa y nucleasas
Dimensiones de la película (L×P): 142,9×79,4 mm
Longitud sin las lengüetas de los extremos: 121,9 mm.
Length with end-tabs removed: 121,9 mm