VWR®, Láminas de aluminio para almacenamiento en frío
Proveedor: VWR Collection
391-1275EA 128 EUR
391-1275 391-1296
VWR®, Láminas de aluminio para almacenamiento en frío
Juntas Sellos de microplaca
Láminas de aluminio con adhesivo biológicamente inerte. Estas láminas se pueden perforar fácilmente con puntas de pipeta manuales o automatizadas para recuperar las muestras sin generar aerosoles o contaminación cruzada.
  • Recomendado para temperaturas de −80 C a +120 °C
  • No recomendada para PCR
Dimensiones de la lámina (L×P): 133 × 82 mm