VWR®, Láminas de aluminio para PCR y almacenamiento (placas de 96 pocillos)
Proveedor: VWR Collection
391-1281EA 85.8 EUR
391-1281 391-1282
VWR®, Láminas de aluminio para PCR y almacenamiento (placas de 96 pocillos)
Juntas Sellos de microplaca
Láminas de aluminio de 75,7 µm de grosor para placas de 96 or 384 pocillos. Encajan dentro de los bordes de las placas con bordes altos. Las láminas tienen en uno de los extremos una lengüeta más corta que el ancho de la lámina. Sólo se suministran sin esterilizar.
  • Recomendado para temperaturas de −80 °C a +120 °C
  • Con certificación de ausencia de DNasa, RNasa y ácidos nucleicos
Dimensiones de la lámina LxP: 127,0x77,8 mm, incluida la lengüeta del extremo de 9,5 mm.