Transiluminadores UV de sobremesa
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0180-02 95-0456-02 95-0414-02 95-0413-02 95-0417-02 95-0449-02 95-0452-02 95-0458-02 95-0459-02
732-1110EA 2340 EUR
732-1110 732-4390 732-4369 732-4368 732-4372 732-4388 732-4389 732-4391 732-4392
Transiluminadores UV de sobremesa
Transiluminadores Transiluminadores UV
Todos los transiluminadores de sobremesa son compactos y ligeros y ofrecen una alternativa económica a los transiluminadores de la serie High Performance. Con excepción del modelo M-10E, todos los modelos de una única longitud de onda están equipados con un tubo de UV de 302 nm de 8 W. El ajuste de intensidad alta/media/baja (en los modelos de longitud de onda UV única) se utiliza para ver y fotografiar imágenes de fluorescencia con iluminación UV. El ajuste de intensidad 'baja' reduce la formación de mellas por efecto de la luz (photonicking) y los ajustes de intensidad 'media' y 'alta' se usan para trabajos de documentación analítica.
  • Selección de superficies de trabajo con áreas de filtro de distinto tamaño
  • Los modelos de longitud de onda UV única tienen ajustes de intensidad alta/media/baja que se pueden cambiar dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Los modelos de UV doble ofrecen la opción de onda larga para poder visualizar geles durante periodos largos o de medio alcance para aumentar la fluorescencia durante la fotodocumentación
  • Los modelos de triple longitud de onda proporcionan UV de onda larga, onda media y onda corta en una única unidad
  • Cubierta de bloqueo UV transparente incluida
El modelo de doble UV es del mismo tamaño y diseño que los demás modelos de sobremesa, pero tiene una única intensidad y está equipado con UV de onda media (302 nm) y de onda larga (365 nm) en una única unidad. Los modelos de triple UV proporcionan la selección de 365 nm, 302 nm y 254 nm en una única unidad compacta.
An×P×Al (solo M-10E): 260×184×114 mm
An×P×Al (modelo de doble UV y modelos de una única UV/intensidad variable, excepto M-10E): 356×279×122 mm
An×P×Al (modelos de triple UV): 356×279×137 mm
Nota: la altura incluye la cubierta de bloqueo UV
Peso: 6,8 kg