Transiluminadores de UV, serie High Performance
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0420-02 95-0421-02 95-0422-02 95-0423-02 95-0424-02 95-0425-02 95-0427-02 95-0428-02 95-0429-02 95-0430-02 95-0431-02 95-0432-02
732-4374EA 2990 EUR
732-4374 732-4375 732-4376 732-4377 732-4378 732-4379 732-4381 732-4382 732-4383 732-4384 732-4385 732-4386
Transiluminadores de UV, serie High Performance
Transiluminadores Transiluminadores UV
Estos transiluminadores UV de alto rendimiento, con cuatro tubos de 25 W, proporcionan 100 W de iluminación UV uniforme y de alta intensidad, para aumentar la fluorescencia y la sensibilidad al visualizar geles teñidos. El ajuste de intensidad alta/media/baja (en los modelos seleccionados) se utiliza para aplicaciones de visualización y fotografía de imágenes de fluorescencia con iluminación UV. El ajuste de intensidad 'baja' reduce la formación de mellas y el fotoblanqueo de las muestras del gel durante el trabajo preparatorio, permitiendo así tiempos de preparación prolongados. Los ajustes de intensidad 'media' y 'alta' se usan para trabajos de documentación analítica.
  • El marco de acero inoxidable facilita la limpieza y reduce la contaminación de la muestra
  • La retroiluminación fluorescente brillante está potenciada con una pantalla de uniformidad de fondo y un filtro UVG™ de larga duración
  • El ajuste de intensidad alta/media/baja (en modelos seleccionados) permite cambiar el ajuste, dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Un potente ventilador de refrigeración mantiene la superficie del filtro a baja temperatura, para no dañar la muestra, y la intensidad UV constante
  • Cubierta de protección UV desmontable con bisagras y altura regulable para proporcionar un ángulo de visión adecuado o para acceder a la superficie del filtro
Los modelos de doble UV son del mismo tamaño y diseño que los demás modelos High Performance, pero tiene una única intensidad y están equipados con UV de onda media (302 nm) y de onda larga (365 nm) en una única unidad.
An×P×Al: 486×337×143 mm (la altura incluye la cubierta transparente de bloqueo de UV)
Peso: 9,6 kg