Transiluminadores UV/luz blanca
Proveedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
95-0415-02 95-0415-05 95-0418-02
732-4370EA 2670 EUR
732-4370 732-4371 732-4373
Transiluminadores UV/luz blanca
Transiluminadores Transiluminadores de luz blanca UV
Estos transiluminadores de luz UV/blanca albergan áreas de trabajo de luz blanca y UV una al lado de la otra. La luz blanca se puede utilizar para ver geles teñidos con azul de Coomassie, geles de proteínas teñidos con plata, autorradiografías y placas de microtitulación. El lado UV se puede utilizar para ver geles de bromuro de etidio.
  • Interruptor en la parte delantera que permite cambiar la fuente de luz de forma sencilla
  • Incluye un filtro UVG™ de larga vida útil
  • Cubierta transparente de protección UV ajustable en altura para lograr un ángulo apropiado para la lectura o para acceder a la superficie del filtro
A×L×A: 486×337×143 mm (la altura incluye la cubierta de protección UV)
Peso: 9,6 kg