SuperMixes para qPCR, PerfeCTa®
Proveedor: Quantabio
95051-500 95050-500 95052-500 95050-02K 95051-02K 95052-02K
733-1188EA 1170 EUR
733-1188 733-1184 733-1192 733-1185 733-1189 733-1193
SuperMixes para qPCR, PerfeCTa®
Reactivos de ácidos nucleicos qPCR/RT-qPCR Enzymes and Kits
Las SuperMixes para qPCR PerfeCTa® son mezclas de reacción listas para usar, concentradas 2 veces, que contienen todos los componentes excepto los cebadores, la sonda y el molde para la qPCR.
  • Intervalo dinámico amplio para una mayor fiabilidad
  • El HotStart con una temperatura superior mediado por anticuerpo permite una mayor especificidad que conlleva una cuantificación más exacta
Estas SuperMixes incluyen los tampones y los estabilizadores optimizados para la máxima eficacia, reproducibilidad y sensibilidad de la PCR con las sondas TaqMan® y TaqMan® MGB. La mayor especificidad de las SuperMixes para qPCR PerfeCTa® suprimen la reactividad cruzada entre secuencias homólogas, mejorando la detección y discriminación en aplicaciones de SNP. Un componente fundamental es la Taq DNA polimerasa AccuStart™ que contiene anticuerpos monoclonales que se unen e inactivan la polimerasa antes del paso inicial de desnaturalización de la PCR. Tras la inactivación por calor (2 minutos a 95 °C), los anticuerpos se desnaturalizan de forma irreversible, liberando la Taq DNA polimerasa completamente activa y sin modificar. Esto estimula la extensión específica y eficaz del cebador con la comodidad del ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente. Las SuperMixes para qPCR Perfecta® están formuladas con o sin colorante de referencia para proporcionar compatibilidad con los instrumentos de qPCR en tiempo real.
Están disponibles kits de muestra; solicite información.