Lectores de microplacas, Multiskan FC
Proveedor: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
51119000 51119100
736-0355EA 8540 EUR
736-0355 736-0356
Lectores de microplacas, Multiskan FC
Lectores de microplacas
Multiskan FC es un fotómetro de microplacas compacto, flexible y resistente capaz de leer placas de 96 pocillos para una gran variedad de aplicaciones. Proporciona medidas rápidas y exactas con una excelente linealidad. La gama dispone de un modelo provisto de un incubador para controlar la temperatura hasta los 50 °C y con capacidad para leer placas de 384 pocillos. Tarda solo 6 segundos en medir una placa de 96 pocillos y 12 segundos para una placa de 384 pocillos. El intervalo de longitud de onda de 340 a 850 nm hace de Multiskan FC un instrumento adecuado para una gran variedad de aplicaciones, desde cinética enzimática hasta ensayos de Lowry.
  • Interfaz en varios idiomas fácil de usar con una gran pantalla en color
  • Se puede usar como instrumento independiente utilizando un software interno o bajo el control de un PC con el software SkanIt
  • Sus reducidas dimensiones ahorran espacio en el laboratorio y facilitan los procedimientos automáticos
  • Puerto USB para una fácil transferencia de datos
  • Rendimiento día a día y año a año fiable
  • Compatibilidad robótica para entornos de alta producción
The Multiskan™ FC (IVD model) with internal software conforms to the European IVD directive, making it ideal for qualitative and quantitative ELISA applications in clinical laboratories.
Información de suministro: Se suministra completo con tres filtros estándar: 405, 450 y 620 nm y el software SkanIt.