VWR®, Películas precortadas de vinilo perforables para robótica
Proveedor: VWR Collection
391-1286EA 138 EUR
391-1286 391-1287
VWR®, Películas precortadas de vinilo perforables para robótica
Juntas Sellos de microplaca
Estas películas de vinilo de 106,7 µm de grosor con una capa adhesiva de 20 µm están diseñadas para la protección de las muestras en placas de 96 pocillos de la contaminación y la evaporación.
  • Protegen a las muestra y limitan la evaporación a corto plazo
  • Las solapas precortadas se doblan hacia el interior sin clavar sondas o puntas
  • Las solapas se cierran para proporcionar una protección continuada de las muestras
  • Intervalo de temperatura recomendado de −40 a +90 °C
Un patrón precortado sobre cada pocillo separa la película en cuatro solapas que seMore Product Information