VWR®, Películas de poliéster en tiras de 2×8
Proveedor: VWR Collection
391-1252EA 55.8 EUR
391-1252 391-1253
VWR®, Películas de poliéster en tiras de 2×8
Juntas Sellos de microplaca
Polyester 2×8 strip films are identical to polyester films in material and adhesive, but designed for sealing only one or two 8-well rows at a time on either strip-well plates or standard plates whenever rows must be selectively protected or accessed. Sterile product is packed in tamper-evident bags of 50/bag.
  • Sellado selectivo de una o dos filas
  • Se pueden usar como sello secundario para películas perforadas previamente
  • Intervalo de temperatura recomendado de −40 a +120 °C.
Dimensiones de la película (L×P): 103,2×19,1 mm, incluidas las dos lengüetas de quita y pon para la colocación (la longitud sin las lengüetas es de 82,6 mm).