VWR®, Películas perforables para ELISA e incubación general
Proveedor: VWR Collection
391-1263EA 83.7 EUR
391-1263 391-1277
VWR®, Películas perforables para ELISA e incubación general
Juntas Sellos de microplaca
Las películas de PE de 94,1 µm de espesor fácilmente perforables con adhesivo acrílico permiten la recuperación directa de muestras con pipetas monocanal o multicanal y sondas robóticas.
  • Intervalo de temperatura funcional de −40 °C a +90 °C
Dimensiones de la película (L×P): 142,9×82,6 mm
Each film L×D: 142,9×82,6 mm