VWR® Mega, Gradillas para tubos de ensayo.
Proveedor: VWR Collection
211-0366EA 70.1 EUR
211-0366 211-0363 211-0364 211-0365 212-0660 212-0661 212-0662 212-0663
VWR® Mega, Gradillas para tubos de ensayo.
Gradillas Tube Racks
Almacenamiento de gran capacidad para sus tubos.
  • Material resistente para el transporte fácil y seguro de los tubos de extracción de sangre y otros
  • Identificación alfanumérica para localizar y recuperar rápidamente los tubos
  • Coloque diferentes agrupaciones de pruebas en una sola gradilla, lo que elimina la necesidad de utilizar varias gradillas
  • Autoclavable
Las mega gradillas de polipropileno completamente montadas son ideales para los laboratorios de alto rendimiento que requieren el almacenamiento de grandes muestras.