Cajas de congelación criogénicas, CryoFile™, WHEATON®
Proveedor: DWK Life Sciences
W651600 W651600-XL W651601 W651601-XL W651602 W651602-XL W651603 W651603-XL W651604 W651604-XL W651605 W651605-XL
479-2000EA 188 EUR
479-2000 479-2001 479-2002 479-2003 479-2004 479-2005 479-2006 479-2007 479-2008 479-2009 479-2010 479-2011
Cajas de congelación criogénicas, CryoFile™, WHEATON®
Cajas Criocajas
Tablero de aglomerado de alta calidad, recubierto de polietileno por pulverización.
  • El material repelente al agua permite una mayor durabilidad
  • Sistema de numeración impreso en la tapa y el fondo de la caja
  • Soporta temperaturas criogénicas de hasta -196 °C
  • Los seis colores facilitan la identificación de las muestras
Se utiliza para dosificar y almacenar viales o ampollas criogénicas. Particiones numeradas del 1 al 81 para facilitar la identificación del contenido.