15% (dry compound) para uso en química acuosa, textil y control industrial de espumas
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Anti-foaming agent
84537.290EA 114 EUR
84537.290 84537.230
15% (dry compound) para uso en química acuosa, textil y control industrial de espumas
Antiespumante silicono
Viscosity (for information only): 600 to 1.500 mPA.s
Order Now
Resultados test especificaciones
Dry matter content 14,0 - 17,0 %
Density (25/4) 0.950 - 1.100
pH (20°C) 4.5 - 8.5