Vasos, graduados, forma alta, PP, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F289910000 F289920000 F289900000 F289940000 F289930000 F289950000
BELAF289910000EA 24.4 EUR
BELAF289910000 BELAF289920000 BELAF289900000 BELAF289940000 BELAF289930000 BELAF289950000
Vasos, graduados, forma alta, PP, SP Bel-Art
Vasos de precipitados
Hecho de PP, translúcido.
  • Utilizar con ingredientes húmedos o secos
  • Resistente a los productos químicos e inastillable
  • Grados métricos moldeados en la pared exterior
  • Construcción de polipropileno translúcido
  • Resistente al calor hasta 121ºC (250ºF); autoclavable al vapor
Disponibles en una gran selección de tamaños, estas jarras son ideales para el uso general en el laboratorio y ofrecen picos bien diseñados y grandes asas abiertas para facilitar el apilamiento.