Cajas de almacenamiento de radiación, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F249600000 F249600001 F249600002 F249600003
BELAF249600000EA 1920 EUR
BELAF249600000 BELAF249600001 BELAF249600002 BELAF249600003
Cajas de almacenamiento de radiación, SP Bel-Art
Cajas Cajas de radiación beta y gama
Cajas de almacenamiento, de polietileno revestido de plomo, adecuadas para almacenar viales de isótopos, instrumentos y herramientas contaminados, muestras radiactivas, soluciones o residuos.
  • Protege al personal de la exposición a la radiación o al plomo
  • La apertura del mango es de 89×29 mm
Tiene un escudo de plomo de 0,76 mm de grosor encerrado en polietileno de alta densidad de 6,4 mm de grosor que ayuda a contener la radiación sin exponerse al plomo. Cada caja tiene una cubierta de la misma construcción de plomo/polietileno con un solapamiento externo de 32 mm diseñado para evitar el escape de la radiación.