VWR®, Juegos de pesas de calibración, clase F1
Proveedor: VWR Collection
611-8603EA 981 EUR
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, Juegos de pesas de calibración, clase F1
Pesas Pesas de calibración
Pesas de acero inoxidable, pulidas y antimagnéticas. Idóneas para balanzas electrónicas con precisión de resolución media. Disponen de cavidades de ajuste para pesas de más de 20 g.
  • Pesas en espiral hasta 500 mg
  • El número de identificación garantiza la trazabilidad para pesas de 1 g en adelante
  • Disponibles con o sin certificado COFRAC
Conform to OILM R111 recommendations.
Certificaciones: Conformidad con la recomendación OILM R111.
Información para pedidos: Todos los juegos de pesas enumerados en la tabla "contenido del juego" estánMore Product Information