Sondas de temperatura, Lemo®, BOLA
Proveedor: Bohlender
P1720-16 P1760-20 P1760-25 P1760-15 P1760-30 P1720-24 P1760-10 P1720-32
BOHLP1720-16EA 148 EUR
BOHLP1720-16 BOHLP1760-20 BOHLP1760-25 BOHLP1760-15 BOHLP1760-30 BOHLP1720-24 BOHLP1760-10 BOHLP1720-32
Sondas de temperatura, Lemo®, BOLA
Pruebas de temperatura
Se utiliza para la medición de la temperatura en líquidos agresivos y el cable proporciona una conexión flexible del dispositivo de medición al medio.
  • Termopar en tubo de acero inoxidable encapsulado en PTFE
  • Sonda de temperatura de punta Ø 6mm y anillo de cuello Ø 12mm
  • Con cable revestido de PTFE blanco (longitud de 1,5 m) y acoplamiento (tipo Lemo® zócalo tamaño 1, 4 polos)
  • El tiempo de respuesta típico de T50 es de 7 a 12 segundos y el de T90 es de 14 a 16 segundos