Cestas de alambre, autoclavables, Poxygrid®, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H167660000 H167670000 H167590000 H167650000
BELAH167660000EA 202 EUR
BELAH167660000 BELAH167670000 BELAH167590000 BELAH167650000
Cestas de alambre, autoclavables, Poxygrid®, SP Bel-Art
Cestas Cestas, alambre
Estas cestas de alambre de acero con revestimiento epoxi son adecuadas para el transporte y la inmersión en lotes de cristalería.
  • Resistente a la oxidación, la corrosión, los disolventes, los ácidos y los álcalis
  • Soporta un rango de temperatura de -223 a +121 °C