Colorante de DNA como tampón de carga, EZ-Vision®
Proveedor: VWR Chemicals
El colorante de DNA EZ- Vision como tampón de carga ofrece una alternativa, no mutagénica y respetuosa con el medio ambiente, al bromuro de etidio para la visualización instantánea fluorescente de bandas de DNA .
- Bajo nivel de ruido de fondo
- No requiere tinción tras la electroforesis
- Compatible con muchos de los filtros existentes para documentación de geles
- Amplio espectro de emisión con pico cercano a 450nm
- Elimina completamente la necesidad de bromuro de etidio
Each version contains the same non hazardous fluorescent DNA dye and loading buffer that can be run on a gel and visualised immediately on a UV transilluminator. EZ-Vision One is one tracking dye migrating at approximately 10 bp in a 1% agarose gel. EZ-Vision Two is two tracking dyes migrating at approximately 4000 bp and 400 bp in a 1% agarose gel. EZ-Vision Three is three tracking dyes migrating at approximately 4000 bp, 400 bp and 10 bp in a 1% agarose gel. This dye requires no special handling or disposal and will not incur hazardous shipping, storage or waste charges.
Información de suministro: Se suministra en un kit que contiene 1, 2 o 3 colorantes de seguimiento en tampón de carga 6X.