Impresora y accesorios para balanza
Proveedor: Sartorius Balances
YDP20-0CE YDP40 YDP30
611-1774EA 1210 EUR
611-1774 611-2637 611-2636
Impresora y accesorios para balanza
Impresoras Document Printers
The Sartorius printer YDP20-0CE has date, time statistics and transaction counter functions and is suitable for use in legal metrology. These capabilities when attached to balances with built in GLP functions, allow GLP compliant printouts including operator details and spaces for signatures.
Compatible con las balanzas Sartorius CP, CPA, ED, LA, LP, LC, MC, ME, AC, PT, BP, TE, LE, SE y MA.
SartoCollect: El software estándar para instrumentos Sartorius que facilita la transferencia de datos a PC con una integración directa a Excel, Word y Access; o a archivo ASCII.
Los otros accesorios son adecuados para todos los modelos ME, SE, LA, CP, CPA y TE.