VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Proveedor: VWR Collection
216-0456EA 58.2 EUR
216-0456 216-0457
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Frascos Frascos de goteo
PTFE, blancos.
  • Pared flexible para facilitar el uso
  • Tapón de rosca
  • Inertes y con resistencia química garantizada
Suitable for dropping-out aggressive chemicals.