VWR® Thermotech™, Vasos de precipitados, forma baja, se pueden calentar
Proveedor: VWR Collection
213-0272EA 89.9 EUR
213-0272 213-0273 213-0271
VWR® Thermotech™, Vasos de precipitados, forma baja, se pueden calentar
Vasos de precipitados
PTFE, blanco con base de carbono de PTFE negro.
  • Superficie interior de PTFE puro totalmente inerte
  • Se puede calentar hasta 270 °C sin distorsión
  • Transferencia del calor mejorada
Combinación exclusiva de un cuerpo de PTFE puro con una base de carbono de PTFE estabilizada y específicamente formulada en una sola pieza.