VWR®, Gradillas para tubos de ensayo
Proveedor: VWR Collection
211-0351EA 21.4 EUR
211-0351 211-0352 211-0353 211-0354 211-0355 211-0356 211-0357 211-0358 211-0359 211-0360 211-0361 211-0362
VWR®, Gradillas para tubos de ensayo
Gradillas Tube Racks
PP.
  • Gradillas de polipropileno fáciles de montar que encajan en cuestión de segundos
  • Diseñados para mantenerse estables en baños de agua
  • Se entregan sin ensamblar