Cables de tierra
Proveedor: S.C.A.T.
108009 108011 107938 107939 108099 117982 108096 108092 108275 108222 108268
590-0699EA 41.1 EUR
590-0699 590-0701 590-0637 590-0638 SCTV108099 SCTV117982 SCTV108096 SCTV108092 SCTV108275 SCTV108222 SCTV108268
Cables de tierra
Tomas de tierra Cables de tierra
Para evitar la descarga de estática con los fluidos en los contenedores de plástico, el contenido de los recipientes de residuos puede asegurarse con conexión a tierra. Esto permite a los usuarios establecer un factor de seguridad adicional al recoger fluidos combustibles.
  • Cable de toma de tierra con diferentes tipos de conexión
  • Longitudes de cable disponibles de 1,5 a 3 metros
  • Compatible con enchufe de toma de tierra UE de 1 megaohmio para conexión a servicios de edificios
Con los diferentes cables de conexión a tierra, los usuarios tienen la posibilidad de conducir de forma segura la carga electrostática y evitar el riesgo de explosión debido a las chispas que salen despedidas. Los cables de conexión a tierra son adecuados para todos los productos SCAT y SymLine, así como para la mayoría de los demás proveedores.