VWR®, Crisoles, PTFE
Proveedor: VWR Collection
216-0450EA 26.1 EUR
216-0450 216-0451 216-0452 216-0453
VWR®, Crisoles, PTFE
Crisoles
Moldeados isostáticamente en PTFE puro, aprobados por la FDA.
  • Químicamente resistentes e inertes
  • Sin fisuras
  • Soportan una temperatura máxima de 280 °C