VWR®, Frascos, boca ancha, HDPE, rectangulares o cuadrados, con tapón de rosca
Proveedor: VWR Collection
215-1904EA 24.8 EUR
215-1904 215-1905 215-1906 215-1907 215-1908 215-1909
VWR®, Frascos, boca ancha, HDPE, rectangulares o cuadrados, con tapón de rosca
Frascos Botellas de plástico
HDPE.
  • Alta resistencia a productos químicos
  • Resiste temperaturas de hasta 120 °C
  • Herméticas
Para recoger, almacenar y transportar muestras o almacenar líquidos y sustancias secas. Ahorran espacio gracias a su base rectangular o cuadrado. Los frascos de 2 y 4 litros tienen un diseño con asa integrada.