Transport and Storage Insulation Boxes
Proveedor: KGW
12620 12614-130 12615-160 12623
KGWA12620EA 0 EUR
KGWA12620 KGWA12614-130 KGWA12615-160 KGWA12623
Transport and Storage Insulation Boxes
Cajas Enfriadores de sobremesa
Las cajas COB de gran aislamiento son de polietileno monobloque.
  • Bajo peso propio
  • Rangos de temperatura de -80 a +80 °C
  • Núcleo aislante de espuma de poliuretano de 60 a 90 mm de grosor
  • Con tapa con cierre y asa para facilitar el transporte
Ideal para el almacenamiento y el transporte de mercancías sensibles a la temperatura, como el hielo seco, las muestras biológicas y los alimentos.
Certificaciones: Meets Euro-standard IN-IR-RRC.