Sistema de manipulación de líquidos de microbiología, DOSE IT
Proveedor: Integra Biosciences
432-0056EA 3820 EUR
432-0056
Sistema de manipulación de líquidos de microbiología, DOSE IT
Bombas Bombas peristálticas
La bomba peristáltica DOSE IT facilita y agiliza la dispensación de medios de cultivo, tampones y otras soluciones. Además del modo de bombeo y dispensación, DOSE IT posibilita la creación de protocolos de manipulación de líquidos personalizados. Las sencillas instrucciones que aparecen en la pantalla permiten a los usuarios configurar protocolos individuales, que constan de pasos de aplicación consecutivos.
  • La pantalla grande y la sencilla guía del usuario posibilitan una configuración y utilización rápidos
  • EL Modo PERSONALIZADO permite una sencilla creación de protocolos personalizados de hasta 20 pasos consecutivos basados en parámetros ajustables, como volumen, caudal y repeticiones
  • El caudal se puede definir para que aumente o disminuya en función de la velocidad deseada, lo que evita que se produzca espuma, salpicaduras o turbulencias no deseadas durante la dispensación
  • Memoria de 20 protocolos de manipulación de líquidos para un sencillo paso entre distintas aplicaciones
  • Compacto y portátil, mínimo consumo de espacio con la máxima sencillez para el usuario
Con su reducido tamaño y poco peso, DOSE IT cabe en cualquier lugar en el laboratorio y se puede desplazar con facilidad: no hay necesidad de ocupar demasiado espacio, tan valioso en el laboratorio; o de tener una bomba en todos los laboratorios.
Información de suministro: Juego DOSE IT completo, incluye:</bold>
1× tubo de silicona, de 4 mm de diámetro interno (2,5 m de longitud)
2× tubos de aspiración/dispensación de 10 cm, acero inoxidable, un extremo dentado
1× tubo de aspiración/dispensación de 35 cm de longitud, acero inoxidable, un extremo dentado
1× conector para tubos
1× conector para tubos de pipetas
1× adaptador para la red