Unidades de almacenamiento, serie MagLab™
Proveedor: HEATHROW
HS23500 HS23502 HS23503 HS23504
211-0382EA 125 EUR
211-0382 211-0384 211-0385 211-0386
Unidades de almacenamiento, serie MagLab™
Cajas Cajas de almacenamiento
La serie MagLab™ permite organizar los productos de laboratorio de uso frecuente fuera de la mesa de trabajo. ABS, de color.
  • MagRack™ tiene capacidad para cuatro tubos de 50 ml y nueve tubos de 15 ml
  • MagWipe™ tiene capacidad para una caja de toallitas Kimwipes® estándar (11x21 cm)
  • MagPette™ tiene capacidad para dos pipetas (apta para los estilos más conocidos)
  • MagBox™ permite alojar diversos accesorios
Disponibles de manera individual o en un juego de cuatro, cada unidad está asegurada por imanes que se adhieren a la mayoría de las superficies metálicas.