Filtros de escape para barriles
Proveedor: S.C.A.T.
108986 108987 108985
SCTV108986EA 411 EUR
SCTV108986 SCTV108987 SCTV108985
Filtros de escape para barriles
Filtros Filtros de ventilación
Los filtros de aire de escape SCAT para bidones / barriles ofrecen una protección óptima contra los vapores y gases que pueden escapar a través de los bidones abiertos. El carbón activado de alta calidad evita la aglomeración al entrar en contacto con los aerosoles y, por tanto, impide el escape de impurezas tóxicas y aglutina de forma fiable las sustancias volátiles.
  • Protección fiable del aire respirable en recintos cerrados y, por tanto, de la salud de los empleados
  • Garantizan los más altos estándares de calidad y seguridad para los laboratorios y la manipulación de productos químicos altamente volátiles
  • Contienen un granulado de carbón activado de alta calidad, que tiene el efecto de absorción más alto y duradero dentro de la vida útil garantizada
Los filtros de aire de escape SCAT están disponibles en los tamaños XL (recomendado para contenedores de hasta 100 L y una vida útil de seis meses) y XXL (recomendado para contenedores de 100 L y más y una vida útil de 12 meses). Un indicador muestra siempre el tiempo restante hasta el próximo cambio de filtro. Utilizando adaptadores se pueden conectar fácilmente todos los tamaños de rosca.
Certificaciones: Cumple con los requisitos de la clasificación de inflamabilidad V-0 (UL-94).
Envase: Si los filtros se empaquetan y almacenan en un lugar seco, no se conoce la fecha exacta de caducidad. Después de varios años, el carbón se coagulará gradualmente y la superficie total cambiará, pero el filtro puede seguir utilizándose.
Precaución: Cambie sus filtros de escape SCAT V2.0 con regularidad y dentro de la vida útil indicada. Vida útil recomendada cuando se utilizan disolventes orgánicos típicos de LC y mezclas de disolventes.