Aceite silicona, 20 cSt
Proveedor: VWR Chemicals
84543.360EA 485 EUR
84543.360 84543.290
Aceite silicona, 20 cSt
Aceite silicona
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 321 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00132673
Núm. CAS: 63148-62-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Viscosidad (25°C) 18 - 22 cSt
Materia volátil (150°C; 1 h) Max. 10,0 %