Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Proline® Plus
Proveedor: Sartorius
728010 728020 728030 728050 728060 728070 728080 728090 728515 728520 728530 728535 728545 728550 728560 728565 728567 728570 728580 728590 728040
613-5160EA 271 EUR
613-5160 613-5161 613-5162 613-5163 613-5164 613-5165 613-5166 613-5167 613-5168 613-5169 613-5170 613-5171 613-5172 613-5173 613-5174 613-5175 613-5176 613-5177 613-5178 613-5179 613-1753
Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Proline® Plus
Pipetas Micropipetas
Pipetas de alta calidad con diseño y tecnología nuevos e innovadores que combina seguridad, eficacia ergonómica en el pipeteado, calibración y mantenimiento fáciles. Incluyen filtros reemplazables para el cono de la punta que evitan que se contamine y se dañe la pipeta.
  • Buen diseño de la empuñadura ergonómica adecuada para diestros y zurdos, pantalla clara y fácil de leer con números grandes e incrementos pequeños, carga y expulsión de puntas ligera y fácil
  • Se adaptan a los tubos de ensayo usados con más frecuencia gracias a collar expulsor de puntas plano
  • La tecnología patentada del émbolo permite una fuerza de pipeteado más baja
  • Intervalo de volumen codificado por colores para seleccionar fácilmente la pipeta
  • Buena resistencia a productos químicos y a UV; el aislamiento térmico de los componentes internos mejora tanto la precisión como la reproducibilidad
  • Autoclavables
Se ofrecen dos tipos de filtro: filtros Safe-Cone Standard y filtros Safe-Cone Plus. Se recomienda el uso de filtros Standard para aplicaciones generales y filtros Plus para aplicaciones más exigentes, como cultivo de células, trabajo con bacterias y virus y biología molecular.
* Safe-Cone Plus.
Starter Kit 1 includes two Proline® Plus pipettes (0,1 - 3 µl / 0,5 - 10 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, two single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 2 includes three Proline® Plus pipettes (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Starter Kit 3 includes three Proline® Plus pipettes (2 - 20 µl / 20 - 200 µl / 100 - 1000 µl), two pipette holders and one calibration tool for each pipette, three single-tray tip boxes, literature.
Información de suministro: las pipetas Proline®Plus solas se suministran con herramienta de calibración, lubricante autoclavable, punta, filtros Safe-Cone (> 10 µl), pinzas, manual del usuario y certificado de CC.
También está disponible el kit básico.