Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Finnpipette™ F2
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4642030 4642040 4642050 4642060 4642070 4642080 4642090 4642100 4642110 4652000 4652010 4652020 4652030 4652040 4652050 4652060 4642010 4642020 4652070 4652080 4652090 4652100 4652110 4652120 4642120 4642130 4652130 4652140
613-2698EA 423 EUR
613-2698 613-2699 613-2700 613-2701 613-2702 613-2703 613-2704 613-2705 613-2706 613-2707 613-2708 613-2709 613-2710 613-2711 613-2712 613-2713 613-2696 613-2697 613-2714 613-2715 613-2716 613-2717 613-2718 613-2719 613-1486 613-1487 613-1480 613-1481
Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Finnpipette™ F2
Pipetas Micropipetas
Finnpipette™ F2 ofrece robustez y durabilidad superiores incluso en las aplicaciones más exigentes.
  • Mecanismo de ajuste de volumen avanzado (AVG): mecanismo modular de soporte autónomo que aumenta la exactitud, precisión y duración, con una fuerza ligera e incrementos pequeños para ajustar el volumen
  • Pantalla grande con contraste Ergovisio con números blancos sobre fondo negro para una mayor seguridad y visibilidad del volumen
  • Botón de pipeteado de doble acción con parte superior giratoria que evita la alteración accidental del volumen
  • Empuñadura superior ergonómica y movimiento de pipeteado de fuerza muy baja
  • Pistón Super Blow-Out para volúmenes de 50 µl e inferiores, lo que garantiza la dispensación de microgotas
  • Completamente autoclavables
* Micro
GLP-Kits supplied with three Finnpipette® F2 (GLP-Kit 1, 3, 4) or four Finnpipette® F2 (GLP-Kit 2), one stand for six pipettes, three racks of 96 Finntip Flex tips and 15 disposable reagent reservoirs.
Información para pedidos: suministradas con 1 llave de abertura y calibración, informe de calibración, certificado de 3 años de garantía (prolongada a 5 años si se registra en la web) y la guía de usuario (inglés, francés, alemán y español).
Los kits GLP se suministran con 3 Finnpipette™ F2 (GLP-Kit 1, 3 y 4) o 4 Finnpipette™ F2 (GLP-Kit 2), 1 soporte para 6 micropipetas, 3 gradillas×96 Finntip Flex y 15 recipientes para reactivos desechables.