VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Multi-Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Proveedor: VWR Collection
613-5254EA 911 EUR
613-5254 613-5257 613-7142 613-7143 613-7144 613-7145 613-7146 613-7147 613-7148 613-7149
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Multi-Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipetas Micropipetas
Las pipetas ergonómicas de alto rendimiento de VWR® proporcionan exactitud y precisión en las que puede confiar. Las características ergonómicas mejoradas brindan un pipeteo cómodo incluso durante largos períodos de uso.
  • Fuerza en el émbolo significativamente menor
  • Ajuste del volumen sencillo con el mecanismo de bloqueo de volumen
  • Exactitud y precisión superiores para aplicaciones críticas
  • Eje cónico y expulsor ajustable "Easy Grip" para adaptarse a todas las puntas
  • Empuñadura ampliada que hace más práctico el pipeteado
  • Completamente autoclavables