VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Proveedor: VWR Collection
613-5258EA 339 EUR
613-5258 613-5263 613-5267 613-7129 613-7130 613-7131 613-7132 613-7133 613-7134 613-7135 613-7136 613-7137 613-7138 613-7139 613-7140 613-7141
VWR® Ergonomic High Performance (EHP), Single Channel Pipettes, Mechanical, Variable Volume
Pipetas Micropipetas
Ergonomic high performance pipettes provide accuracy and precision you can rely on. The upgraded, ergonomic features deliver comfortable pipetting, even during extensive periods of time.
  • Fuerza del émbolo significativamente menor
  • Ajuste de volumen sencillo con el mecanismo de bloqueo de volumen
  • Exactitud y precisión superiores para aplicaciones críticas
  • Eje cónico y expulsor ajustable "Easy Grip" para adaptarse a todas las puntas
  • Empuñadura ampliada que hace más práctico el pipeteado
  • Completamente autoclavables