Buretas digitales, Titrette®
Proveedor: Brand
4760151 4760161 4760251 4760261 4760451 4760141 4760241
613-0795EA 1150 EUR
613-0795 613-0796 613-0905 613-0906 613-3840 613-2314 613-5796
Buretas digitales, Titrette®
Buretas
Volumen variable.
  • Bureta ligera y flexible con un diseño compacto y alta precisión (análisis volumétrico preciso dentro de los límites de error de clase A)
  • Funcionamiento sin problemas con ruedecillas fáciles de agarrar y amplias para una volumetría sensible gota a gota
  • Cuatro funciones de ayuda adicionales para hacer más fácil su uso: ajuste con Easy Calibration, programa de calibración para guardar una fecha para la siguiente calibración, ahorro de energía con Auto-Power-Off, cambio de configuración de decimales
  • Fácil de desmontar: limpieza, mantenimiento y sustitución de piezas
  • Interfaz para PC (opcional) para la transmisión de datos directamente al ordenador, lo que elimina errores de transmisión durante la transcripción de los datos primarios para cumplir una importante demanda de la GLP
Volumetrías rápidas y fiables con la máxima precisión, incluso en cuartos cerrados, sin necesidad de toma de corriente.
Titrette® cuenta con un innovador sistema de medición: cumple con los ajustados límites de error (relacionados con el volumen nominal) de las buretas de vidrio clase A según DIN EN ISO 385.
Información de suministro: La bureta para botellas Titrette® con certificado de conformidad se suministra con certificado de rendimiento, tubo de llenado telescópico (170 - 330 mm), tubo de recirculación, dos micropilas (AAA/UM4/LR03), tres adaptadores de PP para botellas (GL 45/32, GL 45/S 40 y GL 32/NS 29/32), dos ventanas de inspección coloreadas para la protección de líquidos sensibles a la luz. Se suministran artículos adicionales si se pide la bureta Titrette® con la interfaz para PC: cable conector (conector de clavija Sub-D, 9 patillas) y un CD con el software controlador, protocolo de comunicación, ejemplo de aplicación y un manual de funcionamiento especial.