Tapones para botellas de medios de cultivo
Proveedor: DWK Life Sciences
290101108 290132407 290100909 290122406
391-0911EA 6.6 EUR
391-0911 214-1169 391-0910 391-0950
Tapones para botellas de medios de cultivo
Tapas Tapones de botellas
Acero inoxidable o aluminio anodizado.
  • Muy buena resistencia a la temperatura.
  • Buena resistencia química.
Para tubos de cultivo celular con borde recto o frascos de medios de cultivo con cuello recto.