Medidores de pH/mV/°C portátiles, pH 3110 / 3310
Proveedor: WTW
2AA110 2AA112 2AA310 2AA312
662-0503EA 659 EUR
662-0503 662-0505 662-0999 662-1111
Medidores de pH/mV/°C portátiles, pH 3110 / 3310
Medidores electroquímicos Medidores de pH
Medidores portátiles resistentes al agua diseñados para un uso ilimitado en el exterior.
  • Pantalla grande que permite una legibilidad excelente, incluso en condiciones de mala iluminación
  • Carcasa robusta y teclado de silicona sellado con clase de protección IP 66/67
  • Hasta 2500 horas de funcionamiento continuo con un solo juego de pilas
pH 3110: sencillo y funcional
Medidor fiable y de diseño claro para mediciones básicas y estándar, por ejemplo, en aplicaciones en educación.
- Pantalla de LCD grande
- Teclado de membrana táctil queMore Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo pH 3110 pH 3110 pH 3310 pH 3310
Environmentally Preferable
pH, rango −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999 −2,0...+19,9 / −2,00...+19,99 / −2,000...+19,999
pH, precisión ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005 ±0,1 / ±0,01 / ±0,005
pH, calibración 1, 2 ó 3 puntos con tampones WTW ó DIN 1, 2 ó 3 puntos con tampones WTW ó DIN 1, 2, 3, 4 ó 5 puntos con 24 grupos de tampones memorizados 1, 2, 3, 4 ó 5 puntos con 24 grupos de tampones memorizados
mV, rango ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2000 ±1200,0 / ±2500 ±1200,0 / ±2500
mV, precisión ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1 ±0,3 / ±1
Intervalo de temperaturas −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C −5,0...+105,0 °C
Precisión de la temperatura ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C ±0,1 °C
Pantalla Pantalla LCD Pantalla LCD LCD gráfica retroiluminada LCD gráfica retroiluminada
Alimentación 4 pilas AA de 1,5 V o 4 pilas de NiMH de 1,2 V 4 pilas AA de 1,5 V o 4 pilas de NiMH de 1,2 V 4 pilas AA de 1,5 V o 4 pilas de NiMH de 1,2 V 4 pilas AA de 1,5 V o 4 pilas de NiMH de 1,2 V
Cumplimiento IP 66/67 IP 66/67 IP 66/67, GLP IP 66/67, GLP
Registro de datos - función de registro - - Manual / automático por intervalos Manual / automático por intervalos
Registro de datos, capacidad - - 200 manual / 5000 automático 200 manual / 5000 automático
Memoria Calibración actual Calibración actual 5 últimas 5 últimas
Conexiones DIN / banana de 4 mm DIN / banana de 4 mm DIN / banana de 4 mm DIN / banana de 4 mm
Salidas - - USB USB
Peso 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg