Suplemento del crecimiento celular endotelial, Corning®
Proveedor: Corning
356006
354006
734-2391EA
549
EUR
734-2391
734-1306
Suplemento del crecimiento celular endotelial, Corning®
Suplementos y aditivos de cultivo celular
El Suplemento de Crecimiento de Células Endoteliales (ECGS) es un suplemento ampliamente utilizado para cultivar una variedad de células, particularmente células endoteliales.
ECGS contains various growth factors (e.g., acidic FGF or ECCF-a).
Tested for ability to promote proliferation of Fetal Bovine Heart Endothelial Cells (FBHEC) in medium containing 10% newborn calf serum. Filtered (0.2 µm membrane) and tested and found negative for the presence of bacteria, fungi, and mycoplasma.