Matrice de concentration élevée, Corning® Matrigel®
Proveedor: Corning
354248 354262 354263
734-0273EA 837 EUR
734-0273 734-1402 734-1441
Matrice de concentration élevée, Corning® Matrigel®
Suplementos y aditivos de cultivo celular
La formulación de factor de crecimiento reducido (GFR) es ideal para aplicaciones que requieren una preparación de membrana basal más definida.
  • Las colonias de ratones se examinan rutinariamente para detectar patógenos mediante pruebas de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
  • Se realizan pruebas de PCR exhaustivas para detectar una serie de patógenos
  • Se realizan pruebas y se encuentran resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
  • Se determinan las concentraciones de proteínas mediante el método de Lowry
  • Se miden las unidades de endotoxina mediante el ensayo de lisado de amebocitos de Limulus
  • Se prueba la estabilidad del gel de Matrigel Matrix durante un período de 14 días a 37 °C
  • Se determina la actividad biológica de cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritas.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, que incluyen laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
Aplicación
• Crecimiento y diferenciación celular
• Estudios de metabolismo y toxicología
• Ensayos de invasión
• Ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo
• Estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Preparación y almacenamiento
Conservar a –20 °C. Evitar congelaciones y descongelaciones múltiples.
Nota: Solo para uso en investigación. No está destinado a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Cuando se calienta, la solución se polimeriza para producir un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la membrana basal celular de los mamíferos. Es ideal para su uso con cultivos celulares in vitro de una amplia gama de tipos de células, incluidas aplicaciones de células madre y primarias.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Especies
Fuente
Certificación ambiental ISO 14001 - Bedford