Matriz de membrana basal Corning® Matrigel®
Proveedor: Corning
354230 354234 356230 356234
734-0269EA 930 EUR
734-0269 734-1100 734-0268 734-0270
Matriz de membrana basal Corning® Matrigel®
Suplementos y aditivos de cultivo celular
La formulación de factor de crecimiento reducido (GFR) es ideal para aplicaciones que requieren una preparación de membrana basal más definida.
  • Las colonias de ratones se examinan rutinariamente para detectar patógenos mediante pruebas de producción de anticuerpos de ratón (MAP)
  • Se realizan pruebas de PCR exhaustivas para detectar una serie de patógenos
  • Se realizan pruebas y se encuentran resultados negativos para bacterias, hongos y micoplasma
  • Se determinan las concentraciones de proteínas mediante el método de Lowry
  • Se miden las unidades de endotoxina mediante el ensayo de lisado de amebocitos de Limulus
  • Se prueba la estabilidad del gel de Matrigel Matrix durante un período de 14 días a 37 °C
  • Se determina la actividad biológica de cada lote mediante un ensayo de crecimiento de neuritas.
La matriz Corning Matrigel es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, que incluyen laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
Aplicación
• Crecimiento y diferenciación celular
• Estudios de metabolismo/toxicología
• Ensayos de invasión
• Ensayos de angiogénesis in vitro e in vivo
• Estudios de angiogénesis in vivo y aumento de tumores en ratones inmunodeprimidos
Preparación y almacenamiento
Conservar a -20 °C. Evitar congelaciones y descongelaciones múltiples
Nota: Solo para uso en investigación. No está destinado a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.
Cuando se calienta, la solución se polimeriza para producir un material de matriz biológicamente activo que se asemeja a la membrana basal celular de los mamíferos. Es ideal para su uso con cultivos celulares in vitro de una amplia gama de tipos de células, incluidas aplicaciones de células madre y primarias.