Solución para recuperación celular, Corning®
Proveedor: Corning
354253
734-0107EA 116 EUR
734-0107
Solución para recuperación celular, Corning®
Suplementos y aditivos de cultivo celular
Corning® Cell Recovery Solution allows for the recovery of cells cultured on Corning® Matrigel® Basement Membrane Matrix for subsequent biochemical analysis. Corning® Cell Recovery Solution depolymerises Corning® Matrigel® Matrix gels without enzymatic digests and lengthy incubation periods at high temperatures. Cells are released without damage thereby avoiding biochemical changes during incubation and digestion of extracellular portions of cell-surface receptors and adhesion molecules.
  • Solución no-enzimática patentada
  • Examinada  su capacidad para solubilizar una capa de 1mm de la matriz Matrigel BD después de una hora entre 2 y 8 °C.
  • Filtrada y evaluación negativa para bacterias, hongos y micoplasma
  • Estable durante un mínimo de 3 meses  entre 2 y 8 °C y estabilidad