Adhesivo celular y de tejidos, Corning® Cell-Tak™
Proveedor: Corning
354240 354241
734-1081EA 348 EUR
734-1081 734-1083
Adhesivo celular y de tejidos, Corning® Cell-Tak™
Suplementos y aditivos de cultivo celular
El adhesivo celular y tisular Corning® Cell-Tak™ es una formulación de proteínas polifenólicas extraídas del Mytilus edulis (mejillón marino). Estas proteínas son los componentes clave de la sustancia pegajosa que segrega el mejillón para adherirse a sustratos sólidos en el entorno marino. El Corning® Cell-Tak™ se utiliza para adherir células o secciones de tejido a muchos tipos de superficie, incluido el plástico, vidrio, metal, PTFE y materiales biológicos. Puede simplificar la manipulación de muestras biológicas para un buen número de técnicas in vitro, incluidas la hibridación in situ, los inmunoensayos, la microinyección y la inmunohistoquímica, y establece células primarias en los cultivos. El Corning® Cell-Tak™ es biocompatible y no demuestra especificidad de especies.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Formulación Como líquido en ácido acético 5%
Especies
Control de calidad Dopa: relación de proteínas >0,05
Probado para ser capaz de facilitar la sujeción de células y la expansión de células BHK-21 y U937.
Probado y analizado con resultados negativos respecto a bacterias, hongos y micoplasma.
Molecular weight 110 - 140 kD
Fuente Mytilus edulis
Almacenamiento y estabilidad Estable durante un mínimo de tres meses a 2-8 °C. No congelar.
Certificación ambiental ISO 14001 - Bedford